Stampa…
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-borononicotinate, Methyl 5-boronopyridine-3-carboxylate, (5-(Methoxycarbonyl)pyridin-3-yl)boronic acid
OR5718-100MG OR5718-250MG OR5718-1G
APOSOR5718-100MGEA 40.8 EUR
APOSOR5718-100MG APOSOR5718-250MG APOSOR5718-1G
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
Formula: C₇H₈BNO₄
Peso molecolare: 180,954 g/mol
Punto di fusione: 102…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363742
CAS Number: 871329-53-2