1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-[(3-Carboxypiperidin-1-yl)methyl]pyridine dihydrochloride, 3-Carboxy-1-[(pyridin-2-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₂·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06801257 CAS Number: 1171204-54-8 |