Stampa…
2,6-Bis(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid monohydrate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Bis(dimethylamino)-1,3-diazine-4-carboxylic acid monohydrate, 2,4-Bis(dimethylamino)pyrimidine-6-carboxylic acid monohydrate
OR5664-1G OR5664-250MG
APOSOR5664-1GEA 48.1 EUR
APOSOR5664-1G APOSOR5664-250MG
2,6-Bis(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid monohydrate 95+%
2,6-Bis(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid monohydrate
Formula: C₉H₁₄N₄O₂·H₂O
Peso molecolare: 228,248 g/mol
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366474
CAS Number: 1052402-84-2