Stampa…
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indol-2-yl)methylamine methanesulphonate, 2-(Aminomethyl)-1H-indole mesylate
OR5660-250MG OR5660-1G
APOSOR5660-250MGEA 372 EUR
APOSOR5660-250MG APOSOR5660-1G
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate
Formula: C₉H₁₀N₂·CH₃SO₃H
Peso molecolare: 242,295 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03756929
CAS Number: 1072806-66-6