Stampa…
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5644-1G OR5644-250MG OR5644-5G
APOSOR5644-1GEA 105 EUR
APOSOR5644-1G APOSOR5644-250MG APOSOR5644-5G
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₅N₃·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059574
CAS Number: 53242-78-7