Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₂N₂O₄ Punto di fusione: 149…157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00723829 CAS Number: 1080-79-1 |