Stampa…
Ethyl 6-aminonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-aminopyridine-5-carboxylate
OR5577-1G OR5577-5G
APOSOR5577-1GEA 56.8 EUR
APOSOR5577-1G APOSOR5577-5G
Ethyl 6-aminonicotinate
Ethyl 6-aminonicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972544
CAS Number: 39658-41-8