Stampa…
Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Sodium (S)-2-(4-(2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioate heptahydrate
OR55746-1G OR55746-5G
APOSOR55746-1GEA 65.5 EUR
APOSOR55746-1G APOSOR55746-5G
Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Pemetrexed disodium heptahydrate
Formula: C₂₀H₁₉N₅O₆·2Na·7H₂O
Peso molecolare: 597,481 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09029394
CAS Number: 357166-29-1