Stampa…
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55740-1G OR55740-250MG
APOSOR55740-1GEA 545 EUR
APOSOR55740-1G APOSOR55740-250MG
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇BrO₂
Peso molecolare: 227,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21233818
CAS Number: 1467056-12-7