Stampa…
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55739-1G OR55739-250MG
APOSOR55739-1GEA 168 EUR
APOSOR55739-1G APOSOR55739-250MG
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇ClO₂
Peso molecolare: 182,604 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877417
CAS Number: 235082-69-6