Stampa…
6-Chlorobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55738-1G OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA 545 EUR
APOSOR55738-1G APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Formula: C₈H₅ClO
Peso molecolare: 152,578 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18825837
CAS Number: 151619-12-4