Stampa…
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55737-1G OR55737-250MG
APOSOR55737-1GEA 261 EUR
APOSOR55737-1G APOSOR55737-250MG
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060515
CAS Number: 63558-84-9