Stampa…
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55736-1G OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA 183 EUR
APOSOR55736-1G APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₃
Peso molecolare: 224,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745692
CAS Number: 260273-62-9