Stampa…
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55732-1G OR55732-250MG
APOSOR55732-1GEA 219 EUR
APOSOR55732-1G APOSOR55732-250MG
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO
Peso molecolare: 246,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703356
CAS Number: 58586-55-3