Stampa…
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55731-1G OR55731-250MG
APOSOR55731-1GEA 168 EUR
APOSOR55731-1G APOSOR55731-250MG
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrI
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09745120
CAS Number: 626250-55-3
UN: 3261
ADR: 8,III