Stampa…
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55728-1G OR55728-250MG
APOSOR55728-1GEA 274 EUR
APOSOR55728-1G APOSOR55728-250MG
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formula: C₆H₆BrN₃
Peso molecolare: 200,036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30491859
CAS Number: 1454852-95-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III