Stampa…
3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55726-1G OR55726-5G
APOSOR55726-1GEA 328 EUR
APOSOR55726-1G APOSOR55726-5G
3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
3-Bromo-2,6-dichlorophenol
Formula: C₆H₃BrCl₂O
Peso molecolare: 241,897 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17011993
CAS Number: 116668-74-7