2-Amino-7-naphthol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55723-100MG
OR55723-250MG
OR55723-500MG
APOSOR55723-100MGEA
255
EUR
APOSOR55723-100MG
APOSOR55723-250MG
APOSOR55723-500MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Formula:
C₁₀H₉NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06252604 CAS Number: 93-36-7 |