Stampa…
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 401 EUR
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Peso molecolare: 269,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16038163
CAS Number: 177735-22-7