Stampa…
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55703-1G OR55703-250MG OR55703-5G
APOSOR55703-1GEA 169 EUR
APOSOR55703-1G APOSOR55703-250MG APOSOR55703-5G
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22034498
CAS Number: 1369143-28-1