Stampa…
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55693-1G OR55693-250MG
APOSOR55693-1GEA 655 EUR
APOSOR55693-1G APOSOR55693-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Peso molecolare: 296,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29905003
CAS Number: 1678521-73-7