1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55692-1G
OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA
524
EUR
APOSOR55692-1G
APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆BrN₃O₂ Peso molecolare: 268,067 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29765140 CAS Number: 1782518-89-1 |