Stampa…
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55689-1G OR55689-250MG
APOSOR55689-1GEA 546 EUR
APOSOR55689-1G APOSOR55689-250MG
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 217,224 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03837854
CAS Number: 1019-95-0