1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55688-1G
OR55688-250MG
APOSOR55688-1GEA
313
EUR
APOSOR55688-1G
APOSOR55688-250MG
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₇N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09260327 CAS Number: 24036-63-3 |