Stampa…
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 94.4 EUR
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397827
CAS Number: 950577-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III