Stampa…
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55685-1G OR55685-250MG
APOSOR55685-1GEA 430 EUR
APOSOR55685-1G APOSOR55685-250MG
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formula: C₈H₄ClNOS
Peso molecolare: 197,641 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18838815
CAS Number: 65977-56-2