Stampa…
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55680-1G OR55680-250MG
APOSOR55680-1GEA 129 EUR
APOSOR55680-1G APOSOR55680-250MG
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₃
Peso molecolare: 284,106 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21609331
CAS Number: 887250-14-8