6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55679-1G
OR55679-250MG
APOSOR55679-1GEA
192
EUR
APOSOR55679-1G
APOSOR55679-250MG
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₅BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03012913 CAS Number: 439107-94-5 |