Stampa…
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55678-1G OR55678-250MG
APOSOR55678-1GEA 168 EUR
APOSOR55678-1G APOSOR55678-250MG
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Formula: C₇H₇Br₂NO₂S
Peso molecolare: 329,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30329437
CAS Number: 1864153-96-7