Stampa…
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55676-1G OR55676-250MG
APOSOR55676-1GEA 480 EUR
APOSOR55676-1G APOSOR55676-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉ClO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27959393
CAS Number: 162141-56-2
UN: 3261
ADR: 8,III