Stampa…

4,6-Dibromo-2-chloroanisole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR55675-1G OR55675-500MG
APOSOR55675-1GEA 357 EUR
APOSOR55675-1G APOSOR55675-500MG
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Formula: C₇H₅Br₂ClO
Peso molecolare: 300,375 g/mol
Punto di ebollizione: 269…272 °C
Punto di fusione: 75…76 °C
Densità: 2,213 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22543700
CAS Number: 174913-39-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR