2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₁BrO Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD29040961 CAS Number: 1936493-49-0 UN: 3265 ADR: 8,III |