Stampa…
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55673-1G OR55673-250MG
APOSOR55673-1GEA 109 EUR
APOSOR55673-1G APOSOR55673-250MG
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Formula: C₁₁H₁₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD20484207
CAS Number: 627463-23-4
UN: 3265
ADR: 8,III