Stampa…
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethan-1-one
OR55672-1G OR55672-250MG
APOSOR55672-1GEA 109 EUR
APOSOR55672-1G APOSOR55672-250MG
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₁BrO
Peso molecolare: 239,108 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD29040962
CAS Number: 1934754-00-3
UN: 3265
ADR: 8,III