Stampa…
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55671-1G OR55671-250MG
APOSOR55671-1GEA 234 EUR
APOSOR55671-1G APOSOR55671-250MG
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₇NO₂
Peso molecolare: 113,115 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16556111
CAS Number: 874821-67-7