Stampa…

1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR55670-1G OR55670-250MG
APOSOR55670-1GEA 187 EUR
APOSOR55670-1G APOSOR55670-250MG
1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone
1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00102381
CAS Number: 6921-45-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR