Stampa…
1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55669-1G OR55669-250MG
APOSOR55669-1GEA 183 EUR
APOSOR55669-1G APOSOR55669-250MG
1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06802407
CAS Number: 408359-52-4