Stampa…
1-(2-Cyclopropylphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55668-1G OR55668-250MG
APOSOR55668-1GEA 164 EUR
APOSOR55668-1G APOSOR55668-250MG
1-(2-Cyclopropylphenyl)ethanone
1-(2-Cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06802722
CAS Number: 485402-63-9