Stampa…
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 553 EUR
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD24715363
CAS Number: 1043871-14-2