Stampa…
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55664-1G OR55664-250MG
APOSOR55664-1GEA 178 EUR
APOSOR55664-1G APOSOR55664-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31700417
CAS Number: 2386858-57-5