N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇BrN₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29761446 CAS Number: 1934494-58-2 |