Stampa…
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55661-1G OR55661-250MG OR55661-500MG
APOSOR55661-1GEA 209 EUR
APOSOR55661-1G APOSOR55661-250MG APOSOR55661-500MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Formula: C₈H₄BrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28098935
CAS Number: 286836-13-3