Stampa…
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55658-1G OR55658-250MG
APOSOR55658-1GEA 1760 EUR
APOSOR55658-1G APOSOR55658-250MG
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23106121
CAS Number: 1407997-81-2