2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₉NO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28397370 CAS Number: 1621962-49-9 |