Stampa…
Methyl pent-4-ynoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Pentynoic acid methyl ester
OR55646-1G OR55646-250MG OR55646-5G OR55646-25G
APOSOR55646-1GEA 430 EUR
APOSOR55646-1G APOSOR55646-250MG APOSOR55646-5G APOSOR55646-25G
Methyl pent-4-ynoate
Methyl pent-4-ynoate
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,127 g/mol
Punto di ebollizione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12025043
CAS Number: 21565-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III