Stampa…
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55638-1G OR55638-250MG OR55638-5G
APOSOR55638-1GEA 139 EUR
APOSOR55638-1G APOSOR55638-250MG APOSOR55638-5G
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 207,065 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656452
CAS Number: 141095-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III