Stampa…
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55635-1G OR55635-250MG
APOSOR55635-1GEA 77 EUR
APOSOR55635-1G APOSOR55635-250MG
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04208738
CAS Number: 190775-65-6