Stampa…
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 118 EUR
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Formula: C₇H₅IN₂O
Peso molecolare: 260,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040329
CAS Number: 1012367-55-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III