Stampa…
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-bromothiazole-2-carboxylate
OR55633-1G OR55633-5G
APOSOR55633-1GEA 115 EUR
APOSOR55633-1G APOSOR55633-5G
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Peso molecolare: 236,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11044971
CAS Number: 959755-96-5