Stampa…
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5563-1G OR5563-5G
APOSOR5563-1GEA 60.9 EUR
APOSOR5563-1G APOSOR5563-5G
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
Formula: C₂₀H₂₂BNO₅
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06659824
CAS Number: 850568-62-6